Få mere at vide
(2-oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetic Acid |
| CAS | 67118-34-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12H13NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (2-Oxo-4-Phenyl-Pyrrolidin-1-Yl)-Acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO3/c14-11-6-10(7-13(11)8-12(15)16)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,15,16) |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)C2CC(=O)N(C2)CC(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.24 |
| Formel vægt | 219.0895 |
| Vis mere |