Få mere at vide
2-oxo-4-phenylbutansyre, Mikromol™
Beskrivelse
2-Oxo-4-phenylbutansyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Oxo-4-phenylbutanoic Acid |
| CAS | 710-11-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Oxo-4-phenylbutanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Ispose (-20 °C) |
| Molekylær formel | C10 H10 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenebutanoic acid, α-oxo-, Butyric acid, 2-oxo-4-phenyl- (6CI,7CI,8CI), α-Oxobenzenebutanoic acid, 2-Oxo-4-phenylbutyric acid, 4-Phenyl-2-oxobutanoic acid, 4-Phenyl-2-oxobutyric acid, Benzylpyruvic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)C(=O)CCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-oxo-4-phenylbutansyre |
| Vis mere |