missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Oxo-4-phenyl-1-pyrrolidineacetic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Oxo-4-phenyl-1-pyrrolidineacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 70291-40-6 |
| Molekylær formel | C14H17NO3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17NO3/c1-2-18-14(17)10-15-9-12(8-13(15)16)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,2,8-10H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CN1CC(CC1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | ethyl 2-(2-oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.29 |
| Formel vægt | 247.1208 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?