Få mere at vide
2-Oxo-3-hydroxy-N-methyl-N-propyl D-Lysergamide(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Oxo-3-hydroxy-N-methyl-N-propyl D-Lysergamide(Mixture of Diastereomers) |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25N3O3/c1-4-8-22(2)18(24)12-9-14-13-6-5-7-15-17(13)20(26,19(25)21-15)10-16(14)23(3)11-12/h5-7,9,12,16,26H,4,8,10-11H2,1-3H3,(H,21,25)/t12-,16-,20?/m1/s1 |
| Formel vægt | 355.1896 |