Få mere at vide
2-Oxo-3-hydroxy-N-methyl-N-propyl D-Lysergamid-d3 (Blanding af diastereomerer), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Oxo-3-hydroxy-N-methyl-N-propyl D-Lysergamide-methyl-d3 (Mixture of diastereomers) |
| CAS | 249921-57-1 |
| Molekylær formel | C20H22D3N3O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (8β)-9,10-Didehydro-2,3-dihydro-3-hydroxy-N,6-dimethyl-2-oxo-N-propylergoline-8-carboxamide-d3, 2-Oxo-3-hydroxy LAMPA-d3, 2-Oxo-3-hydroxylysergic Acid-d3 Methyl Propyl Amide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25N3O3/c1-4-8-22(2)18(24)12-9-14-13-6-5-7-15-17(13)20(26,19(25)21-15)10-16(14)23(3)11-12/h5-7,9,12,16,26H,4,8,10-11H2,1-3H3,(H,21,25)/t12-,16-,20?/m1/s1/i2D3 |
| SMIL | CN1[C@]2([H])CC3(O)C4=C(NC3=O)C=CC=C4C2=C[C@@H](C(N(CCC)C([2H])([2H])[2H])=O)C1 |
| IUPAC navn | (6aR,9R)-5a-hydroxy-7-methyl-N-(methyl-d3)-5-oxo-N-propyl-4,5,5a,6,6a,7,8,9-oktahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-carboxamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.45 |
| Formel vægt | 358.21 |