Få mere at vide
2-Oxo-3-hydroxy-LSD, Lipomed
Artikelnummer. 30459254
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459254 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459254 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMLSD194610
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
2-Oxo-3-hydroxy-LSD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
CAS 111295-09-1
Analyt- eller komponentnavne 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H25 N3 O3
Synonym 2-Oxo-3-hydroxy-LSD, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-oxo Lysergide
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CCN(CC)C(=O)[C@H]1 CN(C)[C@@H]2 CC3(O)C(=O)Nc4cccc(C2=C1)c34
IUPAC navn (6 aR,9 R)-N,N-diethyl-5 A-hydroxy-7-methyl-5-oxo-6,6 A,8,9-tetrahydro-4 H-indolo[4,3-fg]kinolin-9-carboxamid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 355.43
Mængde 10 mg
Formel vægt 355,1896 g/mol