Få mere at vide
2-Oxo-3-hydroxy-LSD, 1 mg/ml i acetonitril, Lipomed
Artikelnummer. 30460486
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30460486 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30460486 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMLSD19461LA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
2-Oxo-3-hydroxy-LSD, 1 mg/ml i acetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
CAS 111295-09-1
Analyt- eller komponentnavne 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
Forsendelsestilstand Ice Pk. (-20 °C)
Molekylær formel C20 H25 N3 O3
Koncentration 1 mg/mL
Synonym 2-Oxo-3-hydroxy-LSD, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-oxo Lysergide
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CCN(CC)C(=O)[C@H]1 CN(C)[C@@H]2 CC3(O)C(=O)Nc4cccc(C2=C1)c34
IUPAC navn (6 aR,9 R)-N,N-diethyl-5 A-hydroxy-7-methyl-5-oxo-6,6 A,8,9-tetrahydro-4 H-indolo[4,3-fg]kinolin-9-carboxamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 355.43
Mængde 1 ml
Formel vægt 355,1896 g/mol