missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazol-5-ylboronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazol-5-ylboronic Acid |
| CAS | 1194483-04-9 |
| Molekylær formel | C7 H7 B N2 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | B-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)boronic Acid, 2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-5-boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BN2O3/c11-7-9-5-2-1-4(8(12)13)3-6(5)10-7/h1-3,12-13H,(H2,9,10,11) |
| SMIL | OB(O)c1ccc2NC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC navn | (2-oxo-1,3-dihydrobenzimidazol-5-yl)boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.953 |
| Formel vægt | 178.055 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?