Få mere at vide
2-Oxo-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazole-5-carbaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Oxo-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazole-5-carbaldehyde |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2O2/c11-4-5-1-2-6-7(3-5)10-8(12)9-6/h1-4H,(H2,9,10,12) |
| Formel vægt | 162.0429 |