Få mere at vide
2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-6-sulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10295704
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10295704 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10245994 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10295704 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC75703DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 27685-90-1
Molekylær formel C7H4ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 233.62
MDL nummer MFCD03001119
InChI nøgle IBHCNMJSVDRBSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride, 2-oxo-2,3-dihydrobenzo d oxazole-6-sulfonyl chloride, 6-benzoxazolesulfonyl chloride, 2,3-dihydro-2-oxo, 2-oxo-2,3-dihydro-benzooxazole-6-sulfonyl chloride, benzoxazalone, 6-sulfochloride, 2,3-dihydro-2-oxobenzoxazole-6-sulphonyl chloride, 2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulfonylchloride, 6-chlorosulfonyl-3-hydrobenzoxazol-2-one, pubchem5677, acmc-209gyq
PubChem CID 119698
IUPAC navn 2-oxo-3H-1,3-benzoxazol-6-sulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Oxo-2, 3-dihydro-1, 3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 233.63
Procent renhed 95%