Få mere at vide
2-Oxo-2-[[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]amino]ethyl Pentanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Oxo-2-(((2'-(2H-tetrazol-5-yl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)methyl)amino)ethyl Pentanoate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23N5O3/c1-2-3-8-20(28)29-14-19(27)22-13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)21-23-25-26-24-21/h4-7,9-12H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,22,27)(H,23,24,25,26) |
| Formel vægt | 393.1801 |