Få mere at vide
2-Oxo-1-benzimidazolinebutyric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Oxo-1-benzimidazolinebutyric Acid |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O3/c14-10(15)6-3-7-13-9-5-2-1-4-8(9)12-11(13)16/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,12,16)(H,14,15) |
| Formel vægt | 220.0848 |