Få mere at vide
2-(Oxiranylmethoxy)-benzeneethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Oxiranylmethoxy)-benzeneethanol |
| CAS | 160951-57-5 |
| Molekylær formel | C12H16O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-((2-(2-Methoxyethyl)phenoxy)methyl)oxirane |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c12-6-5-9-3-1-2-4-11(9)14-8-10-7-13-10/h1-4,10,12H,5-8H2 |
| SMIL | COCCc1ccccc1OCC2CO2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.25 |