missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(oxiran-2-yl)furan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(oxiran-2-yl)furan |
| CAS | 2745-17-7 |
| Molekylær formel | C6H6O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O2/c1-2-5(7-3-1)6-4-8-6/h1-3,6H,4H2 |
| SMIL | C1OC1c2occc2 |
| IUPAC navn | 2-(oxiran-2-yl)furan |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.11 |
| Formel vægt | 110.0368 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?