Få mere at vide
2-Oxetanemethanol, 96%
Artikelnummer. 15422709
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15422709 250 mg 250mg
15412709 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422709 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66218.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 61266-70-4 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
2-Oxetanmethanol bruges til at fremstille toluen-4-sulfonsyre-oxetan-2-ylmethylester. Bruges også i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Oxetanmethanol bruges til at fremstille Toluen-4-sulfonsyre-oxetan-2-ylmethylester. Bruges også i medicin.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares i fryseren ved (-20 °C). Opbevar væk fra vand/fugt. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61266-70-4
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00142933
InChI nøgle PQZJTHGEFIQMCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxymethyloxetane, 2-oxetanemethanol, 2-oxetanylmethanol, 2,4-epoxybutanol, oxetan-2-yl-methanol, oxetane-2-methanol, methyloloxacyclobutan, 2-hydrpxymethyloxetane, oxetan-2-yl methanol, rac-2-hydroxymethyloxetane
PubChem CID 12284142
IUPAC navn oxetan-2-ylmethanol
SMIL C1COC1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Oxetanemethanol
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.080 g/mL
Kogepunkt 98 °C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.446
Mængde 250 mg
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 88.11
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske