Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Oxazolidone |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 86 °C til 89 °C |
| Farve | Beige-gul til hvid |
| Kogepunkt | 220 °C (48,0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Show More |