Få mere at vide
2-Oxazolidon, 98%
Artikelnummer. 10065993 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10065993 5 g Glasflaske 5g
10502341 25 g Glasflaske 25g
10725591 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10065993 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 129660050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 497-25-6 | C3H5NO2 | 87,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 497-25-6
Molekylær formel C3H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 87.08
MDL nummer MFCD00005268
InChI nøgle IZXIZTKNFFYFOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxazolidone, oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, oxazolidinone, oxazolidone, oxazolidinones, unii-z4d49w92pp, carbamic acid, 2-hydroxyethyl-, gamma-lactone, wln: t5mvotj, carbamic acid, .gamma.-lactone
PubChem CID 73949
ChEBI CHEBI:1237
IUPAC navn 1,3-oxazolidin-2-on
SMIL O=C1NCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Oxazolidone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 86 °C til 89 °C
Farve Beige-gul til hvid
Kogepunkt 220 °C (48,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 27,135
Fieser 12,359; 13,24; 14,242
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 87.08
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver