Få mere at vide
2-Oxazolidinon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Oxazolidinone |
| CAS | 497-25-6 |
| Molekylær formel | C3H5NO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,3-Oxazolidin-2-one, 2-Oxazolidone, 2-Oxo-1,3-oxazolidine, 2-Oxotetrahydro-1,3-oxazole, NSC 35382, NSC 38240 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5NO2/c5-3-4-1-2-6-3/h1-2H2,(H,4,5) |
| SMIL | O=C1NCCO1 |
| IUPAC navn | 1,3-oxazolidin-2-en |
| Molekylvægt (g/mol) | 87.08 |
| Formel vægt | 87.032 |