Få mere at vide
2-Oxazolidinon, 99%
Artikelnummer. 11451918
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11451918 500 g 500g
11431918 25 g 25g
11441918 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451918 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14543.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 497-25-6 | C3H5NO2 | 87,08 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
2-Oxazolidinon bruges som antimikrobielle stoffer, i organismer fungerer det som proteinsyntesehæmmere, målrettet mod et tidligt trin, der involverer binding af N-formylmethionyl-tRNA til ribosomet. De bruges til chiral syntese. Det er blevet brugt som en ethanolaminækvivalent, opfører sig også som en aziridinækvivalent som ved omdannelsen af thiophenoler eller aminer til deres aminoethylderivater.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 497-25-6
Molekylær formel C3H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 87.08
MDL nummer MFCD00005268
InChI nøgle IZXIZTKNFFYFOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxazolidone, oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, oxazolidinone, oxazolidone, oxazolidinones, unii-z4d49w92pp, carbamic acid, 2-hydroxyethyl-, gamma-lactone, wln: t5mvotj, carbamic acid, .gamma.-lactone
PubChem CID 73949
ChEBI CHEBI:1237
IUPAC navn 1,3-oxazolidin-2-on
SMIL O=C1NCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Oxazolidinone
Smeltepunkt 84 °C til 89 °C
Kogepunkt 220 °C (48 mmHg)
Mængde 500 g
Beilstein 106251
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 87.08
Procent renhed 99%