missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Oxaspiro[4.5]decan-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Oxaspiro[4.5]decan-3-one |
| CAS | 7236-78-4 |
| Molekylær formel | C9 H14 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-(Hydroxymethyl)-cyclohexaneacetic Acid γ-Lactone, NSC 169568 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O2/c10-8-6-9(7-11-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2 |
| SMIL | O=C1CC2(CCCCC2)CO1 |
| IUPAC navn | 2-oxaspiro[4.5]decan-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.21 |
| Formel vægt | 154.0994 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?