Få mere at vide
2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15264308 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15264308 1 g 1g
15274308 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15264308 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453630010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 5623-90-5
Molekylær formel C8H10O3
Molekylvægt (g/mol) 154.17
InChI nøgle HOKKSYPZFBKQAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxaspiro 4.4 nonane-1,3-dione, 8-oxaspiro 4.4 nonane-7,9-dione, 3-oxaspiro 4.4 nonane-2,4-dione, 1,3-dioxo-2-oxaspiro 4.4 nonane, 2-oxa-spiro 4,4 nonane-1,3-dione, 2-oxa-spiro 4.4 nonane-1,3-dione
PubChem CID 2737102
IUPAC navn 2-oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
SMIL C1CCC2(C1)CC(=O)OC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Smeltepunkt 26.0°C to 32.0°C
Mængde 1 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass Bottle
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Formel vægt 154.17
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.