Få mere at vide
2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan hemioxalat, TRC
Artikelnummer. 30421818
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30421818 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30421818 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO75218510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane Hemioxalate
CAS 1429056-28-9
Molekylær formel 2(C7H13NO) . C2H2O4
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/2C7H13NO.C2H2O4/c2*1-3-8-4-2-7(1)5-9-6-7;3-1(4)2(5)6/h2*8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
SMIL O=C(C(O)=O)O.O1CC2(CCNCC2)C1.O3CC4(CCNCC4)C3
IUPAC navn 2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan hemioxalat
Molekylvægt (g/mol) 344.39
Formel vægt 344.2