Få mere at vide
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonan hemioxalat, 97%
Artikelnummer. 15404248
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15404248 250 mg 250mg
15414248 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57834.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 1429056-28-9 | C16H28N2O6 | 344,408 g/mol
Spiroformer af oxaziner finder anvendelse som leuko-farvestoffer ved hyppigt at udvise chromisme - reversibelt udveksling mellem deres farveløse og farvede former. Spiroforbindelser bruges som fotokromiske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Spiro-
former af oxaziner finder anvendelse som leuko-farvestoffer ved ofte at udvise chromisme - reversibelt udveksling mellem deres farveløse og farvede former. Spiroforbindelser bruges som fotokromiske materialer.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1429056-28-9
Molekylær formel C16H28N2O6
Molekylvægt (g/mol) 344.408
MDL nummer MFCD11035888
InChI nøgle WWVUFRRXXSVWBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane oxalate 2:1, 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane hemioxalate, bis 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane ; oxalic acid, 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonan hemioxalate, 2-oxa-7-azaspiro 3,5 nonane hemioxalate, bis 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane oxalate, 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane hemi-oxalate
PubChem CID 71463619
IUPAC navn 2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan;oxalsyre
SMIL C1CNCCC12COC2.C1CNCCC12COC2.C(=O)(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Smeltepunkt 208°C
Farve Hvid til Grå
Tæthed 1.048 g/mL
Mængde 250 mg
Formel vægt 172.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof