Få mere at vide
2-Oxa-6-azaspiro[3,4]oktan, 95%
Artikelnummer. 15424038
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424038 500 mg 500mg
15414038 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57579.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 220290-68-6 | C6H11NO | 113,16 g/mol
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octan er involveret i fremstillingen af azaspirocyklus eller azetidinsubstituerede 4-anilinoquinazolinderivater, som udviser hæmmende virkninger på epidermal vækstfaktorreceptor (EGFR).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octan er involveret i fremstillingen af azaspirocyklus eller azetidinsubstituerede
4-anilinoquinazolinderivater, som udviser epidermal vækstfaktorreceptor (EGFR) hæmmende aktiviteter.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, reduktionsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 220290-68-6
Molekylær formel C6H11NO
Molekylvægt (g/mol) 113.16
MDL nummer MFCD14586455
InChI nøgle ZHAIMJRKJKQNQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxa-6-azaspiro 3.4 octane, 2-oxa-6-aza-spiro 3.4 octane, 2-oxa-6-azaspiro 3,4 octane, acmc-209fqv, 2-oxa-7-azaspiro 3.4 octane, 2-oxa-6-aza-spiro 3,4 octane, spiro pyrrolidine-3,3'-oxetane
PubChem CID 53438323
IUPAC navn 2-oxa-7-azaspiro[3.4]octan
SMIL C1CNCC12COC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane
Tæthed 1.08
Kogepunkt 187 °C
Flammepunkt 63 °C (64 °C)
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 113.16
Procent renhed 95%