Få mere at vide
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate, 97%
Artikelnummer. p-7041667
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470339 250 mg 250mg
15450339 1 g 1g
15460339 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15470339 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63578.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1159599-99-1 | C7H11NO5 | 189.17 g/mol
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptanoxalat anvendt som mellemprodukt i farmaceutisk og kemisk syntese. Bruges også i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptanoxalat brugt som mellemprodukt i farmaceutisk og kemisk syntese. Bruges også i medicin.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1159599-99-1
Molekylær formel C7H11NO5
Molekylvægt (g/mol) 189.17
MDL nummer MFCD11976178
InChI nøgle KOUVDKDABFOPIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane oxalate, 2-oxa-6-aza-spiro 3.3 heptane oxalic acid salt, 2-oxa-6-azaspiro 3,3 heptane oxalic acid salt, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane xoxalate, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane oxalic acid, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane; oxalic acid, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane ethanedioate, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane oxalate 1:1, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane, ethanedioate 1:1, acmc-2099rj
PubChem CID 53308464
SMIL OC(=O)C(O)=O.C1NCC11COC1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn 2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan;oxalsyre
Formel vægt 189.17
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.