Få mere at vide
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptanoxalat, 97%
Beskrivelse
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptanoxalat anvendt som mellemprodukt i farmaceutisk og kemisk syntese. Bruges også i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptanoxalat brugt som mellemprodukt i farmaceutisk og kemisk syntese. Bruges også i medicin.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| IUPAC navn | 2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan;oxalsyre |
| Formel vægt | 189.17 |
| Procent renhed | 97% |