Få mere at vide
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15454078
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15454078 250 mg 250mg
15464078 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57634.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1045709-32-7
Molekylær formel C12H20N2O6
Molekylvægt (g/mol) 288.30
MDL nummer MFCD16652332
InChI nøgle RXBYDYSXIHJXNO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 54594442
SMIL OC(=O)C(O)=O.C1NCC11COC1.C1NCC11COC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Mængde 250 mg
IUPAC navn 2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan;oxalsyre
Formel vægt 144.15
Procent renhed 96%