Få mere at vide
2-oxa-5-azaspiro[3,4] oktan oxalat, 96%
Artikelnummer. 15484248
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15484248 500 mg 500mg
15474248 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57854.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 1389264-18-9 | C8H13NO5 | 203,194 g/mol
Spiroformer af lactoner og oxaziner finder anvendelse som leukofarvestoffer ved ofte at udvise chromisme - reversibelt udveksling mellem deres farveløse og farvede former. Spiroforbindelser bruges som fotokrome materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Spiro-
former af lactoner og oxaziner finder anvendelse som leuko-farvestoffer ved hyppigt at udvise chromisme - reversibelt udveksling mellem deres farveløse og farvede former. Spiroforbindelser bruges som fotokrome materialer.
Opløselighed
Nedbrydes i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevar beholderen på et køligt, nedkølet, godt ventileret område. Fugt følsom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1389264-18-9
Molekylær formel C8H13NO5
Molekylvægt (g/mol) 203.194
MDL nummer MFCD18325162
InChI nøgle JFOZNINEJYPQQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxa-5-azaspiro 3.4 octane oxalate, 2-oxa-5-aza-spiro 3.4 octane oxalate, 2-oxa-5-azaspiro 3.4 octane oxalate salt, 2-oxa-5-azaspiro 3.4 octane, hemioxalate salt, 2-oxa-5-azaspiro 3.4 octane; oxalic acid
PubChem CID 72207353
IUPAC navn 2-oxa-5-azaspiro[3.4]octan;oxalsyre
SMIL C1CC2(COC2)NC1.C(=O)(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation Nedbrydes i vand.
Formel vægt 203.19
Procent renhed 96%