missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Oxa-1,4-butanediol diacetate, TRC

Artikelnummer. 30413535
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413535 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413535 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO752250250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Oxa-1,4-butanediol diacetate
CAS 59278-00-1
Molekylær formel C7 H12 O5
Mængde 250 mg
Synonym 66U76, Acyclovir step B, Aciclovir stage 2, GR47057X
InChI formel InChI=1S/C7H12O5/c1-6(8)11-4-3-10-5-12-7(2)9/h3-5H2,1-2H3
SMIL CC(=O)OCCOCOC(=O)C
IUPAC navn 2-(acetyloxymethoxy)ethyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 176.17
Formel vægt 176.0685
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.