Få mere at vide
Thermo Scientific™ 2'-OMe-PAC-A Phosphoramidite , standardkvalitet, 20-400 finish flaske
Artikelnummer. 17927132 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17927132 1 g
1 options
Artikelnummer. 17927132 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27182210
 Begrænset vare
På lager
2'-OMe-PAC-A CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet adenosin (A) med 2'-O-methylbeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
2'-OMe-PAC-A CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet adenosin (A) med 2'-O-methylbeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. Placeret i den ideelle oligoposition viser 2'-O-methyl (OMe) oligo-modifikationer nuklease-resistens, færre off-target-effekter og let øgede hybridiseringsaffiniteter. Disse phosphoramiditter bruges almindeligvis til oligoer designet til antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baseret forskning. 'Standardkvalitet'-mærket angiver et basisniveau af renhed, der er verificeret med analytiske metoder, og som har vist sig at være egnet til de fleste krav til oligosyntese. Dette produkt leveres i en 30 ml ravfarvet flaske med en 20-400 finish hals stil, som er kompatibel med de fleste Expedite synthesizere.
Funktioner:
Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl) -N6- phenoxyacetyl-2'-O-methyl-adenosin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylformel: C 49 H 56 N 7 O 9 P
Base: EN
Basisbeskyttelse: PAC
Formelvægt: 918,0 g/mol
CAS-nummer: 128219-82-9
HPLC renhed:≥ 98,0 %
31P NMR renhed:≥ 98,0 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Expedite synthesizere
Produkttype 2in-OMe-PAC-A CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Adenosin (A)
Reagensfunktioner 2-i-OMe modificeret, hurtig afbeskyttelse
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 98%
Mængde 1 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad Standard
Nukleinsyretype RNA
Form Pulver