Få mere at vide
2'-OMe-ibu-G Phosphoramidite, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-OMe-ibu-G Phosphoramidite |
| CAS | 150780-67-9 |
| Molekylær formel | C45H56N7O9P |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2'-O-methyl-N-(2-methyl-1-oxopropyl)-Guanosine 3’-[2-cyanoethyl bis(1-methylethyl)phosphoramidite] (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C45H56N7O9P/c1-28(2)41(53)49-44-48-40-37(42(54)50-44)47-27-51(40)43-39(57-9)38(61-62(59-25-13-24-46)52(29(3)4)30(5)6)36(60-43)26-58-45(31-14-11-10-12-15-31,32-16-20-34(55-7)21-17-32)33-18-22-35(56-8)23-19-33/h10-12,14-23,27-30,36,38-39,43H,13,25-26H2,1-9H3,(H2,48,49,50,53,54)/t36-,38-,39-,43-,62?/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@@H]1[C@H](OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4)O[C@H]1n5cnc6c(O)nc(NC(=O)C(C)C)nc56 |
| IUPAC navn | N-[9-[(2R,3R,4R,5R)-5-[[bis(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]methyl]-4-[2-cyanoethoxy-[di(propan-2-yl)amino]phosphanyl]oxy-3-methoxyoxolan-2-yl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]-2-methylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 869.96 |
| Formel vægt | 869.3877 |