Få mere at vide
Thermo Scientific™ 2'-OMe-iBu-G Phosphoramidite , standardkvalitet, 28-400 finish flaske
Artikelnummer. 17907112 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 g
Artikelnummer. 17907112
Brand: Thermo Scientific™ 27184611
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
2'-OMe-iBu-G CEP er en phosphoramidit indeholdende 5'-DMT og nukleosidet guanosin (G) med 2'-O-methyl-beskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
2'-OMe-iBu-G CEP er en phosphoramidit indeholdende 5'-DMT og nukleosidet guanosin (G) med 2'-O-methyl-beskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. Placeret i den ideelle oligoposition viser 2'-O-methyl (OMe) oligo-modifikationer nuklease-resistens, færre off-target-effekter og let øgede hybridiseringsaffiniteter. Disse phosphoramiditter bruges almindeligvis til oligoer designet til antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baseret forskning. 'Standardkvalitet'-mærket angiver et basisniveau af renhed, der er verificeret med analytiske metoder, og som har vist sig at være egnet til de fleste krav til oligosyntese. Dette produkt leveres i en 30 ml ravfarvet flaske med en 28-400 finish hals stil, som er kompatibel med de fleste MerMade synthesizere.
Funktioner:
Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl) -N2- isobutyryl-2'-O-methyl-guanosin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylformel: C 45 H 56 N 7 O 9 P
Base: G
Basisbeskyttelse: iBu
Formelvægt: 869,9 g/mol
CAS-nummer: 150780-67-9
HPLC renhed:≥ 98,0%; Summen af ikke-primære toppe 140-152 ppm:≤ 0,5 %
31P NMR renhed:≥ 98,0 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) MerMade synthesizere
Produkttype 2in-OMe-iBu-G CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Guanosin (G)
Reagensfunktioner 2-i-OMe modificeret
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 98%
Mængde 1 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad Standard
Nukleinsyretype RNA
Form Pulver