Få mere at vide
Thermo Scientific™ 2'-OMe-iBu-G Phosphoramidite , standardkvalitet, 20-400 finish flaske
Artikelnummer. 17954172 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17954172 1 g
1 options
Artikelnummer. 17954172 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27184610
2'-OMe-iBu-G CEP er en phosphoramidit indeholdende 5'-DMT og nukleosidet guanosin (G) med 2'-O-methyl-beskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
2'-OMe-iBu-G CEP er en phosphoramidit indeholdende 5'-DMT og nukleosidet guanosin (G) med 2'-O-methyl-beskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. Placeret i den ideelle oligoposition viser 2'-O-methyl (OMe) oligo-modifikationer nuklease-resistens, færre off-target-effekter og let øgede hybridiseringsaffiniteter. Disse phosphoramiditter bruges almindeligvis til oligoer designet til antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baseret forskning. 'Standardkvalitet'-mærket angiver et basisniveau af renhed, der er verificeret med analytiske metoder, og som har vist sig at være egnet til de fleste krav til oligosyntese. Dette produkt leveres i en 30 ml ravfarvet flaske med en 20-400 finish hals stil, som er kompatibel med de fleste Expedite synthesizere.
Funktioner:
• HPLC-renhed —≥98,0%; Summen af ikke-primære toppe 140-152 ppm:≤ 0,5 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
31P NMR renhed ≥98,0 %
Format Ravflaske (20-400 finish hals stil)
Til brug med (udstyr) Expedite synthesizere
Oversigt Base: G
Base Beskyttelse: iBu
Molekylvægt (g/mol) 869,9 g/mol
Produkttype 2in-OMe-iBu-G CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Guanosin (G)
Reagensfunktioner 2-i-OMe modificeret
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed ≥98,0 % (HPLC)
Mængde 1 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad Standard
Nukleinsyretype RNA
Til brug med (applikation) Oligonukleotidsyntese
Form Pulver
Kemisk navn eller materiale 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N2-isobutyryl-2'-O-methyl-guanosin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylær formel C45H56N7O9P
CAS 150780-67-9