Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-OMe-G Phosphoramidite , 20-400 finish flaske
Artikelnummer. 17967112 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17967112 1 g
1 options
Artikelnummer. 17967112 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27204610
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
2'-OMe-G CEP er en phosphoramidit indeholdende 5'-DMT og nukleosidet guanosin (G) med 2'-O-methyl-beskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
2'-OMe-G CEP er en phosphoramidit indeholdende 5'-DMT og nukleosidet guanosin (G) med 2'-O-methyl-beskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. Placeret i den ideelle oligoposition viser 2'-O-methyl (OMe) oligo-modifikationer nuklease-resistens, færre off-target-effekter og let øgede hybridiseringsaffiniteter. Disse phosphoramiditter bruges almindeligvis til oligoer designet til antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baseret forskning. De TheraPure varemærke angiver vores højeste niveau af phosphoramidit-renhed, udviklet med den største stringens af high definition analytics og stramt kontrollerede urenhedsprofiler og derfor ideel til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 30 ml ravfarvet flaske med en 20-400 finish hals stil, som er kompatibel med de fleste Expedite synthesizere.
Funktioner:
Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl) -N2- isobutyryl-2'-O-methyl-guanosin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylformel: C 45 H 56 N 7 O 9 P
Base: G
Basisbeskyttelse: iBu
Formelvægt: 869,9 g/mol
CAS nummer: 150780-67-9
HPLC renhed:≥ 99%; M-11 Urenhed:≤ 0,01%; Enkelt kritisk urenhed≤ 0,3 %
31P NMR renhed: >99%; Summen af ikke-primære toppe ved 140-152 ppm≤ 0,5 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Expedite synthesizere
Produkttype 2in-OMe-G CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Guanosin (G)
Reagensfunktioner 2-i-OMe modificeret
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 99%
Mængde 1 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad TheraPure™
Nukleinsyretype RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver