Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-OMe-C Phosphoramidite , serumflaske
Artikelnummer. 17997152 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17997152 1 g
1 options
Artikelnummer. 17997152 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27204304
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
2'-OMe-C CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet cytidin (C) med 2'-O-methylbeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
2'-OMe-C CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet cytidin (C) med 2'-O-methylbeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. Placeret i den ideelle oligoposition viser 2'-O-methyl (OMe) oligo-modifikationer nuklease-resistens, færre off-target-effekter og let øgede hybridiseringsaffiniteter. Disse phosphoramiditter bruges almindeligvis til oligoer designet til antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baseret forskning. De TheraPure varemærke angiver vores højeste niveau af phosphoramidit-renhed, udviklet med den største stringens af high definition analytics og stramt kontrollerede urenhedsprofiler og derfor ideel til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 20 ml ravfarvet flaske med en serumhætteglas, som er kompatibel med de fleste Applied Biosystems synthesizere og AKTA synthesizere.
Funktioner:
Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl) -N4 -acetyl-2'-O-methyl-cytidin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylformel: C 42 H 52 N 5 O 9
•P Base: C
Basisbeskyttelse: Ac
Formelvægt: 801,86 g/mol
CAS nummer: 199593-09-4
HPLC renhed:≥ 99%; M-11 Urenhed:≤ 0,01%; Enkelt kritisk urenhed≤ 0,3 %
31P NMR renhed: >99%; Summen af ikke-primære toppe ved 140-152 ppm≤ 0,5 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) AKTA Synthesizere, Applied Biosystems Synthesizere
Produkttype 2in-OMe-C CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Cytidin (C)
Reagensfunktioner 2-i-OMe modificeret
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 99%
Mængde 1 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad TheraPure™
Nukleinsyretype RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver