Få mere at vide
Thermo Scientific™ 2'-OMe-Ac-C Phosphoramidite , standardkvalitet, 28-400 finish flaske
Artikelnummer. 17964332 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
17964332 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 17964332 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27182311
2'-OMe-Ac-C CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet cytidin (C) med 2'-O-methylbeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
2'-OMe-Ac-C CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet cytidin (C) med 2'-O-methylbeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. Placeret i den ideelle oligoposition viser 2'-O-methyl (OMe) oligo-modifikationer nuklease-resistens, færre off-target-effekter og let øgede hybridiseringsaffiniteter. Disse phosphoramiditter bruges almindeligvis til oligoer designet til antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baseret forskning. 'Standardkvalitet'-mærket angiver et basisniveau af renhed, der er verificeret med analytiske metoder, og som har vist sig at være egnet til de fleste krav til oligosyntese. Dette produkt leveres i en 30 ml ravfarvet flaske med en 28-400 finish hals stil, som er kompatibel med de fleste MerMade synthesizere.
Funktioner:
• HPLC-renhed —≥98,0%; Summen af PIII-urenheder (140-152 ppm)≤ 0,5 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
31P NMR renhed ≥98 %
Format Ravflaske (28-400 finish hals stil)
Til brug med (udstyr) MerMade synthesizere
Oversigt Base: C
Base Beskyttelse: Ac
Molekylvægt (g/mol) 801,86 g/mol
Produkttype 2in-OMe-Ac-C CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Cytidin (C)
Reagensfunktioner 2-i-OMe modificeret, hurtig afbeskyttelse
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed ≥98 % (HPLC)
Mængde 1 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad Standard
Nukleinsyretype RNA
Til brug med (applikation) Oligonukleotidsyntese
Form Pulver
Kemisk navn eller materiale 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N4-acetyl-2'-O-methyl-cytidin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylær formel C42H52N5O9P
CAS 199593-09-4