Få mere at vide
Thermo Scientific™ 2'-OMe-Ac-C Phosphoramidite , standardkvalitet, serumflaske
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 g
Beskrivelse
Thermo Scientific RNA-phosphoramiditter sikrer et højt niveau af kvalitet og pålidelighed for RNA-oligonukleotidsyntese. Vores phosphoramiditter er fremstillet efter en krævende standard for at reducere niveauer af kritiske urenheder.
Højdepunkter
- RNA-oligonukleotider syntetiseret ved hjælp af 2'-Fluoro U-phosphoramiditter har øget termisk stabilitet af RNA-duplekser og nuklease-resistens af enkeltstrenget RNA
- Disse phosphoramiditter kan inkorporeres i brugerdefinerede siRNA-oligonukleotider til brug i gen-targeting og suppressionsundersøgelser
- Strengt kontrollerede fremstillingsprocesser minimerer niveauer af reaktive P(III)-urenheder, som kan inkorporeres i oligonukleotidproduktet og/eller resultere i akkumulering af biprodukter, som kan være svære at fjerne under oprensningen
- NMR-analyse udføres på hvert parti for at sikre, at niveauerne af kritiske urenheder er inden for specifikationerne
Proces- og forsyningskædekontrol
- Processer er strengt kontrolleret og overvåget fra materialeindkøb til endelig QC og produktfrigivelse i henhold til ISO9001-standarder, hvilket giver batch-til-batch reproducerbarhed
- Alle standard RNA-phosphoramiditter leveres med partispecifikke kvalitetskontroldata, herunder HPLC og fosfor NMR-analyser
Fleksibel emballage
- Almindelige pakkestørrelser passer til de fleste kommercielt tilgængelige synthesizere og er på lager til omgående levering
- Custom og bulk emballage er tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Pulver |
| Til brug med (udstyr) | AKTA Synthesizere, Applied Biosystems Synthesizere |
| Produkttype | 2'-OMe-Ac-C CEP |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C). |
| Nukleosid type | Cytidin (C) |
| Reagensfunktioner | 2'-OMe modificeret, Hurtig afbeskyttelse |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Renhed | 98% |
| Mængde | 1 g |
| Reagenstype | Phosphoramidite |
| Vis mere |