Få mere at vide
2-Octynosyre, 98%
Artikelnummer. 11435067
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435067 100 g 100g
11415067 5 g 5g
11425067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21957.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 5663-96-7 | C8H12O2 | 140,182 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5663-96-7
Molekylær formel C8H12O2
Molekylvægt (g/mol) 140.182
MDL nummer MFCD00004364
InChI nøgle BQDKCWCMDBMLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-octynoic acid, 2-octyn-1-oic acid, m-pentyl propiolate, propiolic acid, pentyl, propiolic acid, pentyl ester, pentylpropiolic acid, 2-oa, 2-octynoicacid, acmc-1apg2, epitope id:137475
PubChem CID 21872
ChEBI CHEBI:60295
IUPAC navn okt-2-ynsyre
SMIL CCCCCC#CC(=O)O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 2-Octynoic acid
Tæthed 0.961
Kogepunkt 148 °C til 149 °C (19 mmHg)
Flammepunkt 101 °C (214 °C)
Brydningsindeks 1.46
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Formel vægt 140.18
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.