Få mere at vide
2-oktynsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415067
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415067 5 g 5g
11425067 25 g 25g
11435067 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21957.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5663-96-7 | C8H12O2 | 140.182 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5663-96-7
Molekylær formel C8H12O2
Molekylvægt (g/mol) 140.182
MDL nummer MFCD00004364
InChI nøgle BQDKCWCMDBMLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-octynoic acid, 2-octyn-1-oic acid, m-pentyl propiolate, propiolic acid, pentyl, propiolic acid, pentyl ester, pentylpropiolic acid, 2-oa, 2-octynoicacid, acmc-1apg2, epitope id:137475
PubChem CID 21872
ChEBI CHEBI:60295
IUPAC navn okt-2-ynsyre
SMIL CCCCCC#CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Octynoic acid
Tæthed 0.961
Kogepunkt 148°C to 149°C (19 mmHg)
Flammepunkt 101°C (214°F)
Brydningsindeks 1.46
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Formel vægt 140.18
Procent renhed 98%