Få mere at vide
2-Octyn-1-ol, 98%
Artikelnummer. 11377495
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377495 10 g 10g
11387495 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377495 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05596.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20739-58-6 | C8H14O | 126.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20739-58-6
Molekylær formel C8H14O
Molekylvægt (g/mol) 126.20
MDL nummer MFCD00039542
InChI nøgle TTWYFVOMGMBZCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-octyn-1-ol, 2-octyne-1-ol, pubchem13066, acmc-1clfg, 2-octyn 1-ol, 2-octyn-1-ol 10g
PubChem CID 140750
IUPAC navn okt-2-yn-1-ol
SMIL CCCCCC#CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Octyn-1-ol
Tæthed 0.88
Kogepunkt 76°C to 78°C (2 mmHg)
Flammepunkt 91°C (195°F)
Brydningsindeks 1.456
Mængde 10 g
Beilstein 1744120
Formel vægt 126.2
Procent renhed 98%