Learn More
2-Octyldodecane-1-ol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Octyldodecanol |
| CAS | 5333-42-6 |
| Molekylær formel | C20 H42 O |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Octyldodecanol, (2RS)-2-octyldodecan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H42O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/h20-21H,3-19H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCC |
| IUPAC navn | 2-octyldodecan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.55 |
| Formel vægt | 298.3236 |