Få mere at vide
2-Okten, cis + trans, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Octene |
| Navn note | Cis + Trans |
| Tæthed | 0.715 |
| Kogepunkt | 123 °C til 125 °C |
| Flammepunkt | 14 °C (57 °F) |
| Brydningsindeks | 1.415 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3295 |
| Beilstein | 1719495 |
| Formel vægt | 112.22 |
| Vis mere |