Få mere at vide
2-Octene, cis + trans, 98%
Artikelnummer. 11316686
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316686 5 g 5g
11326686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03862.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-67-1 | C8H16 | 112.216 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-67-1
Molekylær formel C8H16
Molekylvægt (g/mol) 112.216
MDL nummer MFCD00009532
InChI nøgle ILPBINAXDRFYPL-HWKANZROSA-N
Synonym trans-2-octene, 2-octene, e-2-octene, e-oct-2-ene, 2-octene, e, 2-octene, 2e, unii-g13g1yr8yw, oct-2-ene, g13g1yr8yw, octene-2
PubChem CID 5364448
IUPAC navn (E)-okt-2-en
SMIL CCCCCC=CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Octene
Navn note Cis + Trans
Tæthed 0.715
Kogepunkt 123°C to 125°C
Flammepunkt 14°C (57°F)
Brydningsindeks 1.415
Mængde 5 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1719495
Formel vægt 112.22
Procent renhed 98%