Få mere at vide
2-Octanone, TRC
Artikelnummer. 30410036
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30410036 10 g
1 options
Artikelnummer. 30410036 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO23790510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Octanone
CAS 111-13-7
Molekylær formel C8 H16 O
Mængde 10 g
Synonym 2-Octanone, 2-Oxooctane, Hexyl methyl ketone, Methyl hexyl ketone, Methyl n-hexyl ketone, NSC 3712, NSC 5936, n-Hexyl methyl ketone
InChI formel InChI=1S/C8H16O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
SMIL CCCCCCC(=O)C
IUPAC navn octan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 128.21
Formel vægt 128.1201