Få mere at vide
2-oktanon, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10468860 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10468860 25 mL Glasflaske 25ml
10478860 500 mL Glasflaske 500ml
10403775 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10468860 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129420250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-13-7 | C8H16O | 128.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-13-7
MDL nummer MFCD00009540
InChI nøgle ZPVFWPFBNIEHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-octanone, n-hexyl methyl ketone, hexyl methyl ketone, methyl hexyl ketone, methyl n-hexyl ketone, octanone, 2-oxooctane, 2-octanone natural, fema number 2802, unii-j2g84h29af
PubChem CID 8093
ChEBI CHEBI:87434
IUPAC navn oktan-2-one
SMIL CCCCCCC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Octanone
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -16°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8190g/mL
Kogepunkt 173°C
Flammepunkt 55°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H16O
Lineær formel CH3(CH2)5COCH3
Brydningsindeks 1.4140 to 1.416
Mængde 25 mL
Beilstein 01, 704
Merck Index 15, 4747
Specifik vægtfylde 0.819
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.9g/L. Other solubilities: miscible with alcohol,ether,hydrocarbons and,esters
Molekylvægt (g/mol) 128.21
Formel vægt 128.21
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske