Få mere at vide
2-Octanone, 98%
Artikelnummer. 11454753
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
5000ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454753 5000 mL 5000ml
11444753 250 mL 250ml
11434753 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454753 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11643.0J
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-13-7 | C8H16O | 128.215 g/mol
2-Octanone bruges i parfumer, højtkogende opløsningsmidler, især til epoxyharpiksbelægninger og i læderfinish. Det bruges i smagsstoffer, lugtstof. Det kan fungere som antirødmemiddel til nitrocelluloselakker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Octanone anvendes i parfumer, højtkogende opløsningsmidler, især til epoxyharpiksbelægninger og i læderfinish. Det bruges i smagsstoffer, lugtstof. Det kan fungere som antirødmemiddel til nitrocelluloselakker.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer såsom oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-13-7
Molekylær formel C8H16O
Molekylvægt (g/mol) 128.215
MDL nummer MFCD00009540
InChI nøgle ZPVFWPFBNIEHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-octanone, n-hexyl methyl ketone, hexyl methyl ketone, methyl hexyl ketone, methyl n-hexyl ketone, octanone, 2-oxooctane, 2-octanone natural, fema number 2802, unii-j2g84h29af
PubChem CID 8093
ChEBI CHEBI:87434
IUPAC navn oktan-2-one
SMIL CCCCCCC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Octanone
Smeltepunkt -16°C
Tæthed 0.819
Kogepunkt 172°C to 173°C
Flammepunkt 54°C (129°F)
Brydningsindeks 1.415
Mængde 5000 mL
Beilstein 635843
Merck Index 14,4711
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 128.22
Procent renhed 98%