Få mere at vide
(+/-)-2-oktanol, 98%
Artikelnummer. 11418826
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418826 500 mL 500ml
11399559 100 mL 100ml
11428826 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16985.AP
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 123-96-6 | C8H18O | 130,231 g/mol
(± )-2-Octanol anvendes i smagsstoffer, maling og belægninger, skumdæmpende middel, lavflygtige opløsningsmidler, smøremidler, brændstoffer, maling og belægninger. Det bruges som opskummer i mineralsk flyde- og befugtningsmiddel. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af overfladeaktive stoffer, kosmetiske blødgørende estere og blødgøringsmidler. Yderligere bruges det også som et reagens i syntesen af farmaceutiske forbindelser og piperinderivater. Ud over dette betragtes det som et alternativ til 2-ethylhexanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(^+)-2-Octanol bruges i smagsstoffer, maling og belægninger, skumdæmpende middel, lavflygtige opløsningsmidler, smøremidler, brændstoffer, maling og belægninger. Det bruges som opskummer i mineralsk flyde- og befugtningsmiddel. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af overfladeaktive stoffer, kosmetiske blødgørende estere og blødgøringsmidler. Yderligere bruges det også som et reagens i syntesen af farmaceutiske forbindelser og piperinderivater. Ud over dette betragtes det som et alternativ til 2-ethylhexanol.
Opløselighed
Blandbar med diethylether, acetone, alkohol, mest almindelige organiske opløsningsmidler, aromatiske og alifatiske kulbrinter. Let blandbar med koldt vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-96-6
Molekylær formel C8H18O
Molekylvægt (g/mol) 130.231
MDL nummer MFCD00004591
InChI nøgle SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
PubChem CID 20083
ChEBI CHEBI:37869
IUPAC navn octan-2-ol
SMIL CCCCCCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-2-Octanol
Smeltepunkt -38 °C
Tæthed 0.819
Kogepunkt 179 °C til 180 °C
Flammepunkt 76 °C (169 °F)
Lugt Behageligt
Brydningsindeks 1.426
Mængde 500 mL
Beilstein 1719325
Merck Index 14,6752
Opløselighedsinformation Blandet med diethylether, acetone, alkohol, de mest almindelige organiske opløsningsmidler, aromatiske og alifatiske kulbrinter. Let blandet med koldt vand.
Formel vægt 130.23
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-2-Octanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Octanol