Få mere at vide
2-(Octadecyloxy)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Octadecyloxy)ethanol |
| CAS | 2136-72-3 |
| Molekylær formel | C20 H42 O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Octadecoxyethanol, 2-Octadecyloxy-1-ethanol, 3-Oxa-1-heneicosanol, Ethylene Glycol Monooctadecyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C20H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h21H,2-20H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCO |
| IUPAC navn | 2-octadecoxyethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.546 |
| Formel vægt | 314.318 |