Få mere at vide
2-Octadecyleicosanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Octadecyleicosanoic Acid |
| CAS | 108293-08-9 |
| Molekylær formel | C38H76O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C38H76O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37(38(39)40)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36H2,1-2H3,(H,39,40) |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-octadecylicosanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 565.01 |
| Formel vægt | 564.5845 |