Få mere at vide
2-O-(p-Nitrophenyl)-Alpha-D-N-acetylneuraminic Acid, Sodium Salt, X Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-O-(p-Nitrophenyl)-alpha-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N2O11.Na.H2O/c1-8(21)18-13-11(22)6-17(16(25)26,30-15(13)14(24)12(23)7-20)29-10-4-2-9(3-5-10)19(27)28;;/h2-5,11-15,20,22-24H,6-7H2,1H3,(H,18,21)(H,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/t11-,12+,13+,14+,15+,17+;;/m0../s1 |
| Formel vægt | 470.1149 |